Tisk…
D-(-)-Tartaric acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: unnatural tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
137860250 137861000 137862500 137860010
ACRO137860250EA 2030 CZK
ACRO137860250 ACRO137861000 ACRO137862500 ACRO137860010
D-(-)-Tartaric acid 99%
D-(-)-Tartaric acid
Vzorec: C₄H₆O₆
MW: 150,09 g/mol
Bod varu: 356 °C (1013 hPa)
Bod tání: 166…170 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004238
CAS číslo: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 12,09235
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 171 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -11.0° to -13.0° (20 °C, 589 nm) (c=20, water)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm