Tisk…
L(+)-kyselina vinná 99,7 FCC, FG, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
MQ300
W304409-10KG W304409-1KG W304409-SAMPLE
SIALW304409-10KGEA 8640 CZK
SIALW304409-10KG SIALW304409-1KG SIALW304409-SAMPLE
L(+)-kyselina vinná 99,7 FCC, FG, Sigma-Aldrich®
L(+)-kyselina vinná
Vzorec: C₄H₆O₆
MW: 150.09
Bod varu: 399
Bod tání: 168…170 °C
Hustota: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064207
CAS číslo: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM