L(+)-kyselina vinná 99, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
20715.290EA
2780
CZK
20715.290
20715.368
20715.460
L(+)-kyselina vinná 99, GPR RECTAPUR®
L(+)-kyselina vinná
Vzorec:
C₄H₆O₆ MW: 150.09 Bod varu: 399 Bod tání: 168…170 °C Hustota: 1.759 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 150 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064207 CAS číslo: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 REACH: 01-2119537204-47 Merck Index: 13,09158 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.2 % |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |