Tisk…
L(+)-kyselina vinná 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
137850025 137855000 137850100
ACRO137850025EA 7690 CZK
ACRO137850025 ACRO137855000 ACRO137850100
L(+)-kyselina vinná 99+%
L(+)-kyselina vinná
Vzorec: C₄H₆O₆
Bod varu: 399 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,759 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064207
CAS číslo: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +12° to +13° (20 °C, 589 nm) (c=20, H2O)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %