Tisk…
L(-)-Malic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1000-100G M1000-1KG M1000-500G
SIALM1000-100GEA 2120 CZK
SIALM1000-100G SIALM1000-1KG SIALM1000-500G
L(-)-Malic acid, Sigma-Aldrich®
L(-)-Malic acid
Vzorec: C₄H₆O₅
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 101…104 °C
Hustota: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064213
CAS číslo: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730