Tisk…
L(-)-Malic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
112577-100G 112577-25G
SIAL112577-100GEA 2540 CZK
SIAL112577-100G SIAL112577-25G
L(-)-Malic acid, Sigma-Aldrich®
L(-)-Malic acid
Vzorec: C₄H₆O₅
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 101…104 °C
Hustota: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064213
CAS číslo: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730