Tisk…
L(-)-Malic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13702.22 A13702.30 A13702.36
A13702.22EA 2000 CZK
A13702.22 A13702.30 A13702.36
L(-)-Malic acid ≥97%
L(-)-Malic acid
Vzorec: C₄H₆O₅
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 100…106 °C
Hustota: 1,60
Bod vzplanutí: 220 °C (428 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064213
CAS číslo: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 14,5707