D-(+)-Malic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-(+)-Hydroxysuccinic acid, D(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, D(+)-Malic acid, D(+)-Hydroxysuccinic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
02300-1G
02300-25G
02300-5G
SIAL02300-1GEA
1120
CZK
SIAL02300-1G
SIAL02300-25G
SIAL02300-5G
D-(+)-Malic acid, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Malic acid
Vzorec:
C₄H₆O₅ Bod varu: 322 °C (1013 hPa) Bod tání: 101…104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004245 CAS číslo: 636-61-3 EINECS: 211-262-2 Merck Index: 13,05307 |