Tisk…

D-(+)-Malic acid 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

153500050 153500010 153500250
ACRO153500050EA 2750 CZK
ACRO153500050 ACRO153500010 ACRO153500250
D-(+)-Malic acid 98%
D-(+)-Malic acid
Vzorec: C₄H₆O₅
Bod varu: 322 °C (1013 hPa)
Bod tání: 99…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004245
CAS číslo: 636-61-3
EINECS: 211-262-2
Merck Index: 13,05307

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≤1 % Fumaric acid
Specific optical rotation +1.8° to +2.6° (20 °C, 589 nm) (c=3, Water)
Titration with NaOH ≥97.5 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR