Tisk…
Kyselina L(+)-glutamová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, (S)-(+)-α-Glutamic acid, H-Glu-OH, L-Glutamic acid, L(+)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, L(+)-α-Glutamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W328502-10KG-K W328502-1KG-K W328502-5KG-K
SIALW328502-10KG-KEA 13940 CZK
SIALW328502-10KG-K SIALW328502-1KG-K SIALW328502-5KG-K
Kyselina L(+)-glutamová, Sigma-Aldrich®
Kyselina L(+)-glutamová
Vzorec: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 147.13
Bod varu: 325
Bod tání: 160
Hustota: 1.538 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002634
CAS číslo: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM