Tisk…
Kyselina L(+)-glutamová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G8415-100G G8415-10MG G8415-1KG
SIALG8415-100GEA 1860 CZK
SIALG8415-100G SIALG8415-10MG SIALG8415-1KG
Kyselina L(+)-glutamová, Sigma-Aldrich®
Kyselina L(+)-glutamová
Vzorec: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Bod varu: 325 °C (1013 hPa)
Bod tání: 160 °C
Hustota: 1,538 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002634
CAS číslo: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM