Tisk…
Kyselina L(+)-glutamová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, (S)-(+)-α-Glutamic acid, H-Glu-OH, L-Glutamic acid, L(+)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, L(+)-α-Glutamic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
G1251-100G G1251-1KG G1251-500G G1251-5KG
SIALG1251-100GEA 1440 CZK
SIALG1251-100G SIALG1251-1KG SIALG1251-500G SIALG1251-5KG
Kyselina L(+)-glutamová, Sigma-Aldrich®
Kyselina L(+)-glutamová
Vzorec: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 147.13
Bod varu: 325
Bod tání: 160
Hustota: 1.538 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002634
CAS číslo: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM