Tisk…
Kyselina L(+)-glutamová
Dodavatel: PanReac AppliChem
Synonyms: (S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, (S)-(+)-α-Glutamic acid, H-Glu-OH, L-Glutamic acid, L(+)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, L(+)-α-Glutamic acid
A1704.9010 A1704.1000
APLIA1704.9010EA 0 CZK
APLIA1704.9010 A1704.1000
Kyselina L(+)-glutamová
Kyselina L(+)-glutamová
Vzorec: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 147.13
Bod varu: 325
Bod tání: 160
Hustota: 1.538 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002634
CAS číslo: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM