Tisk…
Kyselina L(+)-asparágová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
M-Clarity™ quality level = MQ200
A9256-100G A9256-1KG A9256-500G A9256-5KG
SIALA9256-100GEA 1400 CZK
SIALA9256-100G SIALA9256-1KG SIALA9256-500G SIALA9256-5KG
Kyselina L(+)-asparágová, Sigma-Aldrich®
Kyselina L(+)-asparágová
Vzorec: C₄H₇NO₄
Bod varu: 311 °C (1013 hPa)
Bod tání: 251 °C
Hustota: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002616
CAS číslo: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845