Tisk…
Kyselina L(+)-asparágová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
11189-1KG 11189-100G 11189-500G
SIAL11189-1KGEA 14310 CZK
SIAL11189-1KG SIAL11189-100G SIAL11189-500G
Kyselina L(+)-asparágová, Sigma-Aldrich®
Kyselina L(+)-asparágová
Vzorec: C₄H₇NO₄
Bod varu: 311 °C (1013 hPa)
Bod tání: 251 °C
Hustota: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002616
CAS číslo: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
Merck Index: 13,00845