Kyselina L(+)-asparágová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 56-84-8
Molecular Formula: C4H7NO4
Formula Weight: 133.10
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₇NO₄ Bod varu: 311 °C (1013 hPa) Hustota: 1,66 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002616 CAS číslo: 56-84-8 EINECS: 200-291-6 Merck Index: 14,840 |