Tisk…

D-glukonát vápenatý monohydrát ≥98%, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

G4625-1KG G4625-500G
SIALG4625-1KGEA 3780 CZK
SIALG4625-1KG SIALG4625-500G
D-glukonát vápenatý monohydrát ≥98%, Sigma-Aldrich®
D-glukonát vápenatý monohydrát
Vzorec: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Bod tání: 178 °C
MDL Number: MFCD00150787
CAS číslo: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR