Tisk…
D-glukonát vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Calcium Gluconate, Calcium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconate Calcium, D-Gluconic acid calcium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
C8231-100G C8231-500G
SIALC8231-100GEA 4130 CZK
SIALC8231-100G SIALC8231-500G
D-glukonát vápenatý, Sigma-Aldrich®
D-glukonát vápenatý
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
MW: 430.38
Bod tání: 178
MDL Number: MFCD00064209
CAS číslo: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671