Tisk…
D-glukonát vápenatý 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Calcium Gluconate, Calcium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconate Calcium, D-Gluconic acid calcium salt
211060010 211062500 211060051
ACRO211060010EA 4120 CZK
ACRO211060010 ACRO211062500 ACRO211060051
D-glukonát vápenatý 99%
D-glukonát vápenatý
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
MW: 430.38
Bod tání: 178
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064209
CAS číslo: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2.0 % (1 g, 105°C, 16 hrs)
Heavy metals ≤20 ppm
Titration after Ion exchange 98.5 to 102.0 % (as C12H22CaO14.H2O)
Chloride (Cl) ≤700 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm