Glukonát sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
D-glukonát sodný
M-Clarity™ quality level = MQ200
S2054-100G
S2054-1KG
S2054-500G
SIALS2054-100GEA
1660
CZK
SIALS2054-100G
SIALS2054-1KG
SIALS2054-500G
Glukonát sodný, Sigma-Aldrich®
Glukonát sodný
Vzorec:
HOH₂C(CH(OH))₄COONa Bod tání: 170…175 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064210 CAS číslo: 527-07-1 EINECS: 208-407-7 Merck Index: 12,08766 |