Tisk…
Glukonát sodný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22058.0100 8.22058.1000 8.22058.2500
8.22058.0100EA 778 CZK
8.22058.0100 8.22058.1000 8.22058.2500
Glukonát sodný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Glukonát sodný
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Bod tání: 170…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064210
CAS číslo: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 590 g/l (25 °C)
Melting Point 170 - 175 °C
Molar Mass 218.14 g/mol
pH 7.0 - 8.0 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 200 °C