D-glukonát sodný ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
D-glukonát sodný
A10464.0C
A10464.0E
A10464.0CEA
10850
CZK
A10464.0C
A10464.0E
D-glukonát sodný ≥97%
Glukonát sodný
Purity: 97%
CAS No.: 527-07-1
Molecular Formula: C6H11NaO7
Formula Weight: 218.14
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Odour: Pleasant
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 3919651
Merck Reference: 14,4456
Optical Rotation: +12° (c=20 in water)
MDL No.: MFCD00064210
Vzorec:
HOH₂C(CH(OH))₄COONa Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064210 CAS číslo: 527-07-1 EINECS: 208-407-7 Merck Index: 14,4456 |