Tisk…
D-glukonát sodný 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: D-glukonát sodný
181390010 181390025 181390050 181390100
ACRO181390010EA 2200 CZK
ACRO181390010 ACRO181390025 ACRO181390050 ACRO181390100
D-glukonát sodný 98%
Glukonát sodný
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COONa
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064210
CAS číslo: 527-07-1
EINECS: 208-407-7
Merck Index: 12,08766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eafd5b786cb23fb5c20dd64ad056ed2d80dc0186&vid=b1ffe48dafca4b8bd9b0d709ea3e986099051767&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
pH 6.5 to 7.5 (10 % solution)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Reducing substances ≤0.5 %