Tisk…
D-glukonát draselný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P1847-1KG P1847-500G
SIALP1847-1KGEA 14940 CZK
SIALP1847-1KG SIALP1847-500G
D-glukonát draselný, Sigma-Aldrich®
D-glukonát draselný
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Bod tání: 174…176 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064211
CAS číslo: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796