Tisk…
D-glukonát draselný ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
B25135.0B B25135.18 B25135.30
B25135.0BEA 3990 CZK
B25135.0B B25135.18 B25135.30
D-glukonát draselný ≥99%
D-glukonát draselný
Purity: 99% CAS No.: 299-27-4 Molecular Formula: C6H11KO7 Formula Weight: 234.25 Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD00064211
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
MW: 234,25 g/mol
Bod tání: ∼ 180 °C (rozkl.)
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064211
CAS číslo: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796