Tisk…
D-glukonát draselný 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassium Gluconate, Gluconic Acid Potassium Salt, D-Gluconic acid potassium salt, Potassium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
229320010 229322500
ACRO229320010EA 3480 CZK
ACRO229320010 ACRO229322500
D-glukonát draselný 99%
D-glukonát draselný
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Bod tání: 178…181 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064211
CAS číslo: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 % (C6H11KO7) On dried substance
Loss on drying ≤3 % (105°C, 4 h) (Vacuum)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Reducing substances ≤1 % (as Dextrose)