Tisk…
L(+)-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
71718-10G 71718-50G
SIAL71718-10GEA 3140 CZK
SIAL71718-10G SIAL71718-50G
L(+)-Sodium lactate, Sigma-Aldrich®
L(+)-Sodium lactate
Vzorec: C₃H₅NaO₃
MDL Number: MFCD00066576
CAS číslo: 867-56-1
EINECS: 212-762-3