Tisk…
L(+)-Lithium lactate 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
297610250 297610050 297611000 297615000
ACRO297610250EA 1590 CZK
ACRO297610250 ACRO297610050 ACRO297611000 ACRO297615000
L(+)-Lithium lactate 99%, pure
L(+)-Lithium lactate
Vzorec: C₃H₅LiO₃
Bod varu: 200 °C
Bod tání: >75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00065512
CAS číslo: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %