Tisk…
L(+)-Lactic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
L1750-100G L1750-10G
SIALL1750-100GEA 60500 CZK
SIALL1750-100G SIALL1750-10G
L(+)-Lactic acid, Sigma-Aldrich®
L(+)-Lactic acid
Vzorec: C₃H₆O₃
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼53 °C
Hustota: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064266
CAS číslo: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352