Tisk…
L(+)-Lactic acid 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
189870010 189872500 189870051
ACRO189870010EA 3230 CZK
ACRO189870010 ACRO189872500 ACRO189870051
L(+)-Lactic acid 90%
L(+)-Lactic acid
Vzorec: C₃H₆O₃
Bod varu: 125 °C
Bod tání: ~ 53 °C
Hustota: 1,2 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064266
CAS číslo: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
Sulfated ash ≤0.1 %
Density (20°C) 1.2 to 1.21 g/ml
Identification Passes test
Titration excess NaOH ≥88 %
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Sulfate (SO4) ≤0.25 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Sugars Passes test