Tisk…
D-(-)-Cysteine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-D-Cys-OH, (S)-(-)-Cysteine
30095-100MG 30095-1G
SIAL30095-100MGEA 2770 CZK
SIAL30095-100MG SIAL30095-1G
D-(-)-Cysteine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Cysteine
Vzorec: C₃H₇NO₂S
MW: 121,16 g/mol
MDL Number: MFCD00066461
CAS číslo: 921-01-7
EINECS: 213-062-0