L(+)-cystein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W326305-100G
W326305-1KG
W326305-5KG
W326305-SAMPLE
SIALW326305-100GEA
2720
CZK
SIALW326305-100G
SIALW326305-1KG
SIALW326305-5KG
SIALW326305-SAMPLE
L(+)-cystein, Sigma-Aldrich®
L-cystein
Vzorec:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H MW: 121.16 Bod varu: 254 Bod tání: 115 Hustota: 1.523 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064306 CAS číslo: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 13,02810 |