Tisk…
L(+)-cystein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: H-Cys-OH, (R)-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
C7352-10MG C7352-100G C7352-1KG C7352-25G
SIALC7352-10MGEA 1040 CZK
SIALC7352-10MG SIALC7352-100G SIALC7352-1KG SIALC7352-25G
L(+)-cystein, Sigma-Aldrich®
L(+)-cystein
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121,16 g/mol
Bod varu: 254 °C (1013 hPa)
Bod tání: 115 °C
Hustota: 1,523 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064306
CAS číslo: 52-90-4
EINECS: 200-158-2