Tisk…
L(+)-cystein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
30089-100G 30089-25G 30089-500G
SIAL30089-100GEA 9930 CZK
SIAL30089-100G SIAL30089-25G SIAL30089-500G
L(+)-cystein, Sigma-Aldrich®
L-cystein
Vzorec: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 121.16
Bod varu: 254
Bod tání: 115
Hustota: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064306
CAS číslo: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810