(R)-(+)-Cysteine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16014.0025
8.16014.0100
8.16014.0025EA
1150
CZK
8.16014.0025
8.16014.0100
(R)-(+)-Cysteine for synthesis, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Cysteine
Vzorec:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Bod varu: 254 °C (1013 hPa) Bod tání: 115 °C Hustota: 1.523 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064306 CAS číslo: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 13,02810 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 160 g/l (20 °C) |
Melting Point | 220 - 228 °C |
Molar Mass | 121.16 g/mol |
Bulk Density | 300 kg/m3 |
pH | 4.5 - 5.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |