L(+)-cystein 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
H-Cys-OH, (R)-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
173600050
173600250
173601000
173605000
ACRO173600050EA
1010
CZK
ACRO173600050
ACRO173600250
ACRO173601000
ACRO173605000
L(+)-cystein 98+%
L(+)-cystein
Vzorec:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H MW: 121,16 g/mol Bod varu: 254 °C (1013 hPa) Bod tání: 220 °C (rozkl.) Hustota: 1,523 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00064306 CAS číslo: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 3 hrs) |
Solubility | (2.5 % in water) Clear colorless |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
pH | 4.5 to 5.5 (2.5 % in water) |
Specific optical rotation | +7.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) (c=8, 5N HCl) |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.05 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.03 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.02 % |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |