L(+)-Norleucin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
H-Nle-OH, H-NorLeu-OH, (S)-2-Aminohexanoic acid, (S)-(+)-Norleucine
M-Clarity™ quality level = MQ200
N6877-10G
N6877-1G
N6877-5G
SIALN6877-10GEA
19530
CZK
SIALN6877-10G
SIALN6877-1G
SIALN6877-5G
L(+)-Norleucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Norleucin
Vzorec:
C₆H₁₃NO₂ MW: 131,17 g/mol Bod varu: 246 °C (1013 hPa) Bod tání: 113 °C |
MDL Number:
MFCD00064423 CAS číslo: 327-57-1 EINECS: 206-321-4 Merck Index: 13,06738 |