Tisk…
L(+)-Norleucin ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L03913.03 L03913.06
L03913.03EA 1360 CZK
L03913.03 L03913.06
L(+)-Norleucin ≥99%
L(+)-Norleucin
Purity: 99% CAS No.: 327-57-1 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721750 Merck Reference: 14,6706 Optical Rotation: +23° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064423
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064423
CAS číslo: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 14,6706