Tisk…
L(+)-Norleucin 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
226040010 226040050
ACRO226040010EA 1980 CZK
ACRO226040010 ACRO226040050
L(+)-Norleucin 99+%
L(+)-Norleucin
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064423
CAS číslo: 327-57-1
EINECS: 206-321-4
Merck Index: 13,06738
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 4 hrs)
Specific optical rotation +22° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, 6 N HCl)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Other amino acids (TLC) Not detectable