Tisk…
L-Arginin hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A6969-100G A6969-1KG
SIALA6969-100GEA 2990 CZK
SIALA6969-100G SIALA6969-1KG
L-Arginin hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L-Arginin hydrochlorid
Vzorec: C₆H₁₅ClN₄O₂
Bod tání: 218 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064550
CAS číslo: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785