Tisk…
L-Arginin hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L(+)-Arginin hydrochlorid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5131-500G A5131-100G A5131-10G A5131-1KG A5131-25G A5131-25KG
SIALA5131-500GEA 11290 CZK
SIALA5131-500G SIALA5131-100G SIALA5131-10G SIALA5131-1KG SIALA5131-25G SIALA5131-25KG
L-Arginin hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L-Arginin hydrochlorid
Vzorec: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210.66
Bod tání: 218
Hustota: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064550
CAS číslo: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785