Tisk…
L-Arginin hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L(+)-Arginin hydrochlorid
11039-100G 11039-500G
SIAL11039-100GEA 5130 CZK
SIAL11039-100G SIAL11039-500G
L-Arginin hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
L-Arginin hydrochlorid
Vzorec: C₆H₁₅ClN₄O₂
MW: 210.66
Bod tání: 218
Hustota: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064550
CAS číslo: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785