Tisk…
L(+)-Arginin ≥98%, Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: H-L-Arg-OH, (S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid, Arginine, (S)-(+)-Arginine, L-Arginine, H-Arg-OH
M-Clarity™ quality level = MQ200
A5006-100G A5006-1KG A5006-500G
SIALA5006-100GEA 3240 CZK
SIALA5006-100G SIALA5006-1KG SIALA5006-500G
L(+)-Arginin ≥98%, Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
L(+)-Arginin
Vzorec: C₆H₁₄N₄O₂
MW: 174,2 g/mol
Bod varu: 368 °C (1013 hPa)
Bod tání: 238 °C
Hustota: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002635
CAS číslo: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785