Tisk…
D-(-)-Arginine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2646-1G A2646-250MG A2646-5G
SIALA2646-1GEA 3370 CZK
SIALA2646-1G SIALA2646-250MG SIALA2646-5G
D-(-)-Arginine, Sigma-Aldrich®
D-(-)-Arginine
Vzorec: C₆H₁₄N₄O₂
Bod tání: 212 °C
MDL Number: MFCD00063116
CAS číslo: 157-06-2
EINECS: 205-866-5