Tisk…
Systém pipetovací pro 96/384 mikrodestičky, PLATEMASTER®
Dodavatel: GILSON
F110761 F110762
631-1375EA 508400 CZK
631-1375 613-5913
Systém pipetovací pro 96/384 mikrodestičky, PLATEMASTER®
Automated Liquid Handling Systems
Tento kompaktní, ergonomický a snadno použitelný systém je výborným řešením pro velké objemy pipetování do 96 a 384 jamkových destiček.
  • pomáhá s úsporou času, peněz i zdrojů v laboratořích
  • naplní 96jamkovou destičku za méně než 10 s
  • naplní 384jamkovou destičku do jedné minuty, v pouhých čtyřech krocích
  • ve srovnání s používáním multikanálových pipet významně snižuje počet kroků pro naplnění mikrodestičky
  • nepoužívá motorek a nevyžaduje elektrickou energii, plnění destiček probíhá bezhlučně
  • snižuje riziko chyby, vylučuje možnost přeskočení nebo opakování plnění řady/sloupce
  • veškeré enzymatické reakce nebo buněčné aplikace mohou být zahájeny a ukončeny současně ve všech 96jamkách
Při používání špiček PIPETMAN® je v jednom kroku dosaženo stejné přesnosti a správnosti jako při použití 8 nebo 12kanálové pipety. Další výhodou je zamezení rizika dvojitého plnění celých řad nebo sloupců.
Díky široké řadě příslušenství, jako jsou třeba adaptéry pro 384jamkové destičky, reagenční zásobníky nebo bloky pro temperování, může být zařízení PLATMASTER® zcela přizpůsobeno specifickým potřebám různých aplikací.
Doporučená pracovní teplota: 20...+25 °C
Rozměry (ŠxDxV): 300×450×400 mm
Hmotnost: 16 kg