Tisk…
VWR®, Držák na pipety, montáž na stěnu
Dodavatel: VWR Collection
612-5779EA 1390 CZK
612-5779 612-5783
VWR®, Držák na pipety, montáž na stěnu
Stojany na pipety
Tento univerzální nástěnný držák vyrobený z robustního ABS pojme dvě jednokanálové nebo dvě vícekanálové pipety nebo kombinaci obou.
  • Bezpečně pojme prakticky každou známou značku pipet
  • Vložky na horních segmentech lze přidat nebo odebrat, aby se přizpůsobily různým šířkám pipet
  • Umožňuje vyjmutí nebo výměnu pipet jednou rukou
  • Pipety jsou drženy ve svislé poloze, aby se zabránilo kontaminaci
  • Jednotku nelze autoklávovat, ale lze ji čistit mýdlem/vodou nebo běžnými laboratorními dezinfekčními prostředky
Držák na pipety je dodáván se dvěma nástěnnými držMore Product Information