Tisk…
L(+)-Asparagin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: L-Asparagine, (S)-(+)-Asparagine, H-Asn-OH
M-Clarity™ quality level = MQ400
A4159-100G A4159-25G A4159-500G
SIALA4159-100GEA 6100 CZK
SIALA4159-100G SIALA4159-25G SIALA4159-500G
L(+)-Asparagin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Asparagin
Vzorec: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132,12 g/mol
Bod varu: 343 °C (1013 hPa)
Bod tání: 234…235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064401
CAS číslo: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM