Tisk…
L(+)-Asparagin 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: L-Asparagine, (S)-(+)-Asparagine, H-Asn-OH
371601000 371605000 371600025
ACRO371601000EA 3590 CZK
ACRO371601000 ACRO371605000 ACRO371600025
L(+)-Asparagin 99%
L(+)-Asparagin
Vzorec: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
MW: 132,12 g/mol
Bod varu: 343 °C (1013 hPa)
Bod tání: 234 - 235 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064401
CAS číslo: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=3d09743d0834d64e4719e8295f634c39195c571f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Specific optical rotation +33° to +36° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)