Tisk…
D(-)-Glutamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: H-D-Gln-OH, (R)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, (R)-(-)-Glutamine
135160010 135160050
ACRO135160010EA 2450 CZK
ACRO135160010 ACRO135160050
D(-)-Glutamine 98%
D-(-)-Glutamine
Vzorec: C₅H₁₀N₂O₃
MDL Number: MFCD00065607
CAS číslo: 5959-95-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -30° to -34° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %