Tisk…
N-acetyl-L-cystein, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Acetylcysteine, N-Acetyl-3-mercaptoalanine, NAC, (R)-(+)-N-Acetylcysteine, (R)-2-Acetamido-3-mercaptopropanoic acid, Ac-Cys-OH, N-Acetyl-L-Cysteine, LNAC
M-Clarity™ quality level = MQ200
A9165-25G A9165-100G A9165-5G
SIALA9165-25GEA 3140 CZK
SIALA9165-25G SIALA9165-100G SIALA9165-5G
N-acetyl-L-cystein, Sigma-Aldrich®
N-acetyl-L-cystein
Vzorec: C₅H₉NO₃S
MW: 163.2
Bod varu: 371
Bod tání: 106…108 °C
Hustota: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004880
CAS číslo: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Merck Index: 13,00090